Tlačiť
Fluorid lithný 99.98%, extra pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
193380050 193380250 193381000
ACRO193380050EA 54.08 EUR
ACRO193380050 ACRO193380250 ACRO193381000
Fluorid lithný 99.98%, extra pure
Fluorid lithný
Vzorec: FLi
Mw: 25.94
Teplota varu: 1676
Teplota tavenia: 845 °C
Hustota: 2.63 g/cm³
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011090
Číslo CAS: 7789-24-4
EINECS: 232-152-0
OSN: 3288
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,05553
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Powder
Total trace metal impurities ≤0.02 %