Tlačiť
Fluorid draselný 99,0 F (fusing), Purum p.a. analytical reagent
Dodávateľ: Honeywell Chemicals
Nebezpečí
60240-2.5KG 60240-250G 60240-1KG 60240-25KG 60240-10KG
60240-2.5KGEA 182.26 EUR
60240-2.5KG 60240-250G 60240-1KG HONC60240-25KG HONC60240-10KG
Fluorid draselný 99,0 F (fusing), Purum p.a. analytical reagent
Fluorid draselný
  • Products with a guarantee certificate and/or suitable for the stated analytical application.
Vzorec: KF
Mw: 58.1
Teplota varu: 1.505 °C (1.013 hPa)
Teplota tavenia: 846 °C
Hustota: 2.48 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011398
Číslo CAS: 7789-23-3
EINECS: 232-151-5
OSN: 1812
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,07714
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay 99.0 - 101.0 %
Calcium (Ca) Max. 50 ppm
Cadmium (Cd) Max. 50 ppm
Cobalt (Co) Max. 50 ppm
Copper (Cu) Max. 50 ppm
Iron (Fe) Max. 50 ppm
Sodium (Na) Max. 5000 ppm
Nickel (Ni) Max. 50 ppm
Lead (Pb) Max. 50 ppm
Zinc (Zn) Max. 50 ppm
Total S (as SO₄) Max. 1000 ppm
Chloride (Cl) Max. 50 ppm