Tlačiť
Fluorid draselný 98,5, GPR RECTAPUR®
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
26821.230EA 63.69 EUR
26821.230 26821.296 26821.365
Fluorid draselný 98,5, GPR RECTAPUR®
Fluorid draselný
Vzorec: KF
Mw: 58.1
Teplota varu: 1505
Teplota tavenia: 860
Hustota: 2.48 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011398
Číslo CAS: 7789-23-3
EINECS: 232-151-5
OSN: 1812
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,07714
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay Min. 98.5 %
Acidity Max. 0.05 meq/g
Alkalinity Max. 0.02 meq/g
Heavy metals (as Pb) Max. 30 ppm
Insolubility in water Max. 0.1 %
Cl (Chloride) Max. 0.05 %
SiF6 (Hexafluorosilicate) Max. 0.3 %
Fe (Iron) Max. 30 ppm