Tlačiť
Fluorid draselný
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
1.05030.1000 1.05030.9050
1.05030.1000EA 0 EUR
1.05030.1000 1.05030.9050
Fluorid draselný
Fluorid draselný
Vzorec: KF
Teplota varu: 1505 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 860 °C
Hustota: 2,48 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011398
Číslo CAS: 7789-23-3
EINECS: 232-151-5
OSN: 1812
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,07714