Fluorid draselný, EMSURE® for analysis, Supelco®
Dodávateľ: Merck
|
Nebezpečí
|
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.04994.0250
1.04994.1000
1.04994.0250EA
94.53
EUR
1.04994.0250
1.04994.1000
Fluorid draselný, EMSURE® for analysis, Supelco®
Fluorid draselný
Vzorec:
KF Mw: 58.1 Teplota varu: 1505 Teplota tavenia: 860 Hustota: 2.48 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011398 Číslo CAS: 7789-23-3 EINECS: 232-151-5 OSN: 1812 ADR: 6.1 III Merck Index: 13,07714 |
Výsledky špecifikačného testu
Solubility | 923 g/l (20 °C) |
Melting Point | 860 °C |
Molar Mass | 58.1 g/mol |
Bulk Density | 400 kg/m3 |
Boiling Point | 1500 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 1.3 hPa (885 °C) |
Density | 2.48 g/cm3 (20 °C) |
pH | 7 - 9 (50 g/l, H2O, 18 °C) |
Hazard Class | 6.1 |
Hazard Class Description | Toxic Materials |