Fluorid draselný, anhydrous 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
14130.18
14130.30
14130.A1
14130.18EA
53.27
EUR
14130.18
14130.30
14130.A1
Fluorid draselný, anhydrous 99%
Fluorid draselný
Purity: 99%
CAS No.: 7789-23-3
Molecular Formula: FK
Formula Weight: 58.10
Physical Form: Crystalline
Density: 2.48
Refractive Index: 1.363
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 859°
Boiling Point: 1505°
Beilstein Reference: 3902818
Merck Reference: 14,7632
UN No.: 1812
MDL No.: MFCD00011398
Vzorec:
KF Mw: 58.1 Teplota varu: 1505 °C Teplota tavenia: 859 °C Hustota: 2.48 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011398 Číslo CAS: 7789-23-3 EINECS: 232-151-5 OSN: 1812 ADR: 6.1 III Merck Index: 14,7632 |