Tlačiť
Potassium fluoride dihydrate 98%, pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
206400050 206402500 206400010
ACRO206400050EA 27.12 EUR
ACRO206400050 ACRO206402500 ACRO206400010
Potassium fluoride dihydrate 98%, pure
Potassium fluoride dihydrate
Vzorec: FK·2H₂O
Mw: 94.13
Teplota varu: 1505
Teplota tavenia: 41 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00149929
Číslo CAS: 13455-21-5
EINECS: 232-151-5
OSN: 1812
ADR: 6.1 III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Colorless to white Crystals and/or chunks
Assay 19.65 to 20.70 % (F)