Tlačiť
Fluorid draselný, anhydrous 99%, extra_pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
201350010 201350250 201352500 201355000 201350025
ACRO201350010EA 106.15 EUR
ACRO201350010 ACRO201350250 ACRO201352500 ACRO201355000 ACRO201350025
Fluorid draselný, anhydrous 99%, extra_pure
Fluorid draselný
Vzorec: KF
Mw: 58.1
Teplota varu: 1505
Teplota tavenia: 860
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011398
Číslo CAS: 7789-23-3
EINECS: 232-151-5
OSN: 1812
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,07714
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder or crystals and/or chunks
Titration ≥98.5 %
Chloride (Cl) ≤500 ppm
Sulfate (SO4) ≤1000 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm