Tlačiť
chroman draselný ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
26774.236EA 147.81 EUR
26774.236 26774.293
chroman draselný ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
chroman draselný
Vzorec: K₂CrO₄
Mw: 194.19
Teplota varu: 1000
Teplota tavenia: 985
Hustota: 2.73
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011368
Číslo CAS: 7789-00-6
EINECS: 232-140-5
OSN: 3087
ADR: 5.1 (6.1) III
Merck Index: 12,07784
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay Min. 99.5 %
pH (20°C; 5 %) 8.6 - 9.8
Insolubility in water Max. 50 ppm
Cl (Chloride) Max. 10 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 100 ppm
Ca (Calcium) Max. 50 ppm
Cu (Copper) Max. 10 ppm
Fe (Iron) Max. 15 ppm
Na (Sodium) Max. 0.03 %
Pb (Lead) Max. 50 ppm