Tlačiť
chroman draselný 99.5% for analysis
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
202345000 202340025
ACRO202345000EA 152.03 EUR
ACRO202345000 ACRO202340025
chroman draselný 99.5% for analysis
chroman draselný
Vzorec: K₂CrO₄
Teplota varu: 1000 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 975 °C
Hustota: 2,73 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011368
Číslo CAS: 7789-00-6
EINECS: 232-140-5
OSN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,07784
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Yellow Crystals
Titration Iodometric ≥99.5 %
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Calcium (Ca) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤20 ppm
Sodium (Na) ≤500 ppm