Tlačiť
Dvojchroman draselný, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. p.a., Supelco®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.04864.0500 1.04864.1000
1.04864.0500EA 160.45 EUR
1.04864.0500 1.04864.1000
Dvojchroman draselný, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. p.a., Supelco®
Dvojchroman draselný
For full details of specification and hazards please see www.vwr.com or the VWR Chemicals catalogues.
Vzorec: K₂Cr₂O₇
Teplota varu: 500 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 398 °C
Hustota: 2,67 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011367
Číslo CAS: 7778-50-9
EINECS: 231-906-6
OSN: 3086
ADR: 6.1 (5.1),II
REACH: 01-2119454792-32
Merck Index: 12,07790
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility 130 g/l (20 °C)
Melting Point 398 °C
Molar Mass 294.19 g/mol
Bulk Density 1250 kg/m3
Boiling Point 500 °C (1013 hPa)
Density 2.69 g/cm3 (20 °C)
pH 3.6 (100 g/l, H2O)
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic materials