Tlačiť
Dvojchroman draselný 99.5% p.a.
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
196590020 196590500 196595000
ACRO196590020EA 448.46 EUR
ACRO196590020 ACRO196590500 ACRO196595000
Dvojchroman draselný 99.5% p.a.
Dvojchroman draselný
Vzorec: K₂Cr₂O₇
Teplota varu: 500 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 398 °C
Hustota: 2,67 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011367
Číslo CAS: 7778-50-9
EINECS: 231-906-6
OSN: 3087
ADR: 5.1,II
REACH: 01-2119454792-32
Merck Index: 12,07790
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Orange Crystalline powder or crystals
Titration Iodometric ≥99.5 %
Loss on drying ≤0.05 % (105°C)
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Calcium (Ca) ≤20 ppm
Copper (Cu) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤20 ppm
Lead (Pb) ≤50 ppm
Sodium (Na) ≤200 ppm