Tlačiť
Sodium hexanitritocobaltate(III)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
214861000 214860250 214865000
ACRO214861000EA 290.81 EUR
ACRO214861000 ACRO214860250 ACRO214865000
Sodium hexanitritocobaltate(III)
Sodium hexanitritocobaltate(III)
Vzorec: Na₃Co(NO₂)₆
Teplota tavenia: 220 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003512
Číslo CAS: 13600-98-1
EINECS: 237-077-7
OSN: 1479
ADR: 5.1,II
Merck Index: 13,08677
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Orange to orange-brown Powder
Suitability (for K determination) Passes test
Insoluble matter ≤0.02 % (in dilute acetic acid)