Tlačiť
Sodium perchlorate 98%, extra pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
342180010 342182500 342180025
ACRO342180010EA 616.53 EUR
ACRO342180010 ACRO342182500 ACRO342180025
Sodium perchlorate 98%, extra pure
Sodium perchlorate
Vzorec: ClNaO₄
Teplota tavenia: 482 °C
Hustota: 2,4989 to 2.4999 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003480
Číslo CAS: 7601-89-0
EINECS: 231-511-9
OSN: 1502
ADR: 5.1,II
Merck Index: 13,08726
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Powder or crystals and/or chunks
pH 6.0 to 8.0 (5% in water, 25°C)
Titration after Ion exchange 97.5 to 102.5 %
Insoluble matter in water ≤0.005 %