Tlačiť
Lithium perchlorate 99+% for analysis
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
194710050 194711000 194715000
ACRO194710050EA 70.9 EUR
ACRO194710050 ACRO194711000 ACRO194715000
Lithium perchlorate 99+% for analysis
Lithium perchlorate
Vzorec: ClLiO₄
Mw: 106.39
Teplota varu: 430
Teplota tavenia: 236 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011079
Číslo CAS: 7791-03-9
EINECS: 232-237-2
OSN: 1481
ADR: 5.1 II
Merck Index: 13,05561
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline or granular powder or crystals
Water ≤1.0 % (K.F.)
Titration after Ion exchange ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤50 ppm
Sulfate (SO4) ≤200 ppm
Calcium (Ca) ≤20 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Potassium (K) ≤200 ppm
Sodium (Na) ≤50 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 % (in water)