Chlorečnan sodný 99
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
14267.22
14267.A1
14267.D9
14267.22EA
47.27
EUR
14267.22
14267.A1
14267.D9
Chlorečnan sodný 99
Chlorečnan sodný
Purity: 99% min
CAS No.: 7775-09-9
Molecular Formula: NaClO3
Formula Weight: 106.45
Physical Form: Granular
Density: 2.5
Melting Point: 248°
Solubility: Soluble in water
Merck Reference: 14,8598
UN No.: 1495
MDL No.: MFCD00003479
Vzorec:
ClNaO₃ Mw: 106.44 Teplota varu: 300 Teplota tavenia: 248 °C Hustota: 2.5 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00003479 Číslo CAS: 7775-09-9 EINECS: 231-887-4 OSN: 1495 ADR: 5.1 II REACH: 01-2119474389-23 Merck Index: 13,08670 |