Tlačiť
Chlorečnan sodný 99+%, extra pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
223220010 223222500 223220051
ACRO223220010EA 104.55 EUR
ACRO223220010 ACRO223222500 ACRO223220051
Chlorečnan sodný 99+%, extra pure
Chlorečnan sodný
Vzorec: ClNaO₃
Mw: 106.44
Teplota varu: 300
Teplota tavenia: 248…261 °C
Hustota: 2.49 g/cm³
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003479
Číslo CAS: 7775-09-9
EINECS: 231-887-4
OSN: 1495
ADR: 5.1 II
REACH: 01-2119474389-23
Merck Index: 13,08670
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals
Water ≤0.05 %
Titration ≥99.0 %
Sodium chloride (NaCl) ≤1000 ppm
Insoluble matter ≤0.005 % (in water)