Chlorečnan draselný ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
Dodávateľ: VWR Chemicals
|
Nebezpečí
|
26746.296EA
226.77
EUR
26746.296
Chlorečnan draselný ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
Chloritan draselný
Vzorec:
KClO₃ Mw: 122,55 g/mol Teplota varu: 400 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 356 °C Hustota: 2,34 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011361 Číslo CAS: 3811-04-9 EINECS: 223-289-7 OSN: 1485 ADR: 5.1,II Merck Index: 13,07703 |
Výsledky špecifikačného testu
Assay | Min. 99.0 % |
Acidity or alkalinity | Max. 0.002 meq/g |
Heavy metals (as Pb) | Max. 5 ppm |
Insolubility in water | Max. 50 ppm |
Total N (Nitrogen) | Max. 100 ppm |
BrO3 (Bromate) | Max. 150 ppm |
Cl (Chloride) | Max. 5 ppm |
SO4 (Sulphate) | Max. 50 ppm |
As (Arsenic) | Max. 2 ppm |
Ba (Barium) | Max. 20 ppm |
Ca (Calcium) | Max. 20 ppm |
Fe (Iron) | Max. 5 ppm |
Na (Sodium) | Max. 100 ppm |