Tlačiť
Chlorečnan draselný ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
26746.296EA 226.77 EUR
26746.296
Chlorečnan draselný ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
Chloritan draselný
Vzorec: KClO₃
Mw: 122,55 g/mol
Teplota varu: 400 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 356 °C
Hustota: 2,34 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011361
Číslo CAS: 3811-04-9
EINECS: 223-289-7
OSN: 1485
ADR: 5.1,II
Merck Index: 13,07703
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay Min. 99.0 %
Acidity or alkalinity Max. 0.002 meq/g
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Insolubility in water Max. 50 ppm
Total N (Nitrogen) Max. 100 ppm
BrO3 (Bromate) Max. 150 ppm
Cl (Chloride) Max. 5 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 50 ppm
As (Arsenic) Max. 2 ppm
Ba (Barium) Max. 20 ppm
Ca (Calcium) Max. 20 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm
Na (Sodium) Max. 100 ppm