Tlačiť
Chlorečnan draselný, EMSURE® p.a., Supelco®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.04944.0100EA 150.12 EUR
1.04944.0100 1.04944.0500
Chlorečnan draselný, EMSURE® p.a., Supelco®
Chloritan draselný
Vzorec: KClO₃
Mw: 122,55 g/mol
Teplota varu: 400 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 356 °C
Hustota: 2,34 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011361
Číslo CAS: 3811-04-9
EINECS: 223-289-7
OSN: 1485
ADR: 5.1,II
Merck Index: 12,07782
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility 73 g/l (20 °C)
Melting Point 356 °C
Molar Mass 122.55 g/mol
Bulk Density 1200 - 1400 kg/m3
Boiling Point 400 °C (decomposition)
Vapor Pressure (20 °C)
Density 2.32 g/cm3 (20 °C)
pH 5.6 (73 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 5.1
Hazard Class Description Oxidizer