Tlačiť
Chlorečnan draselný ≥99%, Puriss. p.a. ACS, Reag. Ph. Eur., Fluka™
Dodávateľ: Honeywell Chemicals
Nebezpečí
31247-25KGEA 1455.12 EUR
31247-25KG 31247-500G
Chlorečnan draselný ≥99%, Puriss. p.a. ACS, Reag. Ph. Eur., Fluka™
Chloritan draselný
Vzorec: KClO₃
Mw: 122,55 g/mol
Teplota varu: Decomposes on heating
Teplota tavenia: 356 °C
Hustota: 2,34 g/cm³ (23 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011361
Číslo CAS: 3811-04-9
EINECS: 223-289-7
OSN: 1485
ADR: 5.1,II
Merck Index: 12,07782
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay Min. 99 %
Water insoluble matter Max. 0.005 %
Arsenic (As) Max. 0.00005 %
Calcium (Ca) Max. 0.002 %
Iron (Fe) Max. 0.0003 %
Magnesium (Mg) Max. 0.001 %
Sodium (Na) Max. 0.01 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.0005 %
Bromate (BrO₃) Max. 0.015 %
Chloride (Cl) Max. 0.001 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.002 %