Tlačiť
Chlorečnan draselný ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
A17075.0B A17075.0I A17075.30
A17075.0BEA 104.29 EUR
A17075.0B A17075.0I A17075.30
Chlorečnan draselný ≥99%
Chloritan draselný
Purity: 99+% CAS No.: 3811-04-9 Molecular Formula: KClO3 Formula Weight: 122.55 Odour: Odourless Melting Point: 368° Boiling Point: 400° dec. Merck Reference: 14,7620 UN No.: 1485 MDL No.: MFCD00011361
Vzorec: KClO₃
Teplota varu: 400 °C (rozkl.)
Teplota tavenia: 368 °C
Hustota: 2,32
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011361
Číslo CAS: 3811-04-9
EINECS: 223-289-7
OSN: 1485
ADR: 5.1,II
Merck Index: 14,7620