Chlorečnan draselný ≥99.0% ACS
Dodávateľ: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
36494.A3EA
334
EUR
36494.A3
36494.36
Chlorečnan draselný ≥99.0% ACS
Chloritan draselný
As an oxidizing agent, in textile printing and dyeing, as a disinfectant, in manufacturing of aniline black and other dyes
Vzorec:
KClO₃ Mw: 122,55 g/mol Teplota varu: 400 °C (rozkl.) Teplota tavenia: 368 °C Hustota: 2,32 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011361 Číslo CAS: 3811-04-9 EINECS: 223-289-7 OSN: 1485 ADR: 5.1,II Merck Index: 14,7620 |