Tlačiť
Chlorečnan draselný ≥99.0% ACS
Dodávateľ: Thermo Scientific
Nebezpečí
36494.A3EA 334 EUR
36494.A3 36494.36
Chlorečnan draselný ≥99.0% ACS
Chloritan draselný
As an oxidizing agent, in textile printing and dyeing, as a disinfectant, in manufacturing of aniline black and other dyes
Vzorec: KClO₃
Mw: 122,55 g/mol
Teplota varu: 400 °C (rozkl.)
Teplota tavenia: 368 °C
Hustota: 2,32
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011361
Číslo CAS: 3811-04-9
EINECS: 223-289-7
OSN: 1485
ADR: 5.1,II
Merck Index: 14,7620