Tlačiť
Chlorečnan draselný 99%, extra_pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
208860010 208860050 208860000
ACRO208860010EA 98.54 EUR
ACRO208860010 ACRO208860050 ACRO208860000
Chlorečnan draselný 99%, extra_pure
Chloritan draselný
Vzorec: KClO₃
Mw: 122.55
Teplota varu: 400
Teplota tavenia: 356…368 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011361
Číslo CAS: 3811-04-9
EINECS: 223-289-7
OSN: 1485
ADR: 5.1 II
Merck Index: 13,07703
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder
Assay ≥98.5 % (KClO3)
Chloride (Cl) ≤2000 ppm
Bromate (BrO3) ≤100 ppm
Chromium (Cr) ≤200 ppm
Iron (Fe) ≤20 ppm
Insoluble matter ≤0.2 %