Tlačiť
Chořid rubidny
Dodávateľ: PanReac AppliChem
Synonymá: Rubidiumchloride
A4240.0010 A4240.0050
A4240.0010EA 175.45 EUR
A4240.0010 A4240.0050
Chořid rubidny
Chořid rubidny
Vzorec: RbCl
Mw: 120.92
Teplota varu: 1390
Teplota tavenia: 715
Hustota: 2.8 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011187
Číslo CAS: 7791-11-9
EINECS: 232-240-9