Tlačiť
Chořid rubidny 99.975% (metals basis), Puratronic®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
10851.09 10851.18
10851.09EA 259.13 EUR
10851.09 10851.18
Chořid rubidny 99.975% (metals basis), Puratronic®
Chořid rubidny
Purity: 99.975% CAS No.: 7791-11-9 Molecular Formula: RbCl Formula Weight: 120.92 Physical Form: Crystalline Aggregates Density: 2.800 Refractive Index: 1.493 Sensitivity: Hygroscopic Odour: Odourless Melting Point: 718° Boiling Point: 1390° Merck Reference: 14,8284 MDL No.: MFCD00011187
Vzorec: RbCl
Teplota varu: 1390 °C
Teplota tavenia: 718 °C
Hustota: 2,800
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011187
Číslo CAS: 7791-11-9
EINECS: 232-240-9
Merck Index: 14,8284