Chořid rubidny 99.975% (metals basis), Puratronic®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
|
Purity: 99.975%
CAS No.: 7791-11-9
Molecular Formula: RbCl
Formula Weight: 120.92
Physical Form: Crystalline Aggregates
Density: 2.800
Refractive Index: 1.493
Sensitivity: Hygroscopic
Odour: Odourless
Melting Point: 718°
Boiling Point: 1390°
Merck Reference: 14,8284
MDL No.: MFCD00011187
Vzorec:
RbCl Teplota varu: 1390 °C Teplota tavenia: 718 °C Hustota: 2,800 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011187 Číslo CAS: 7791-11-9 EINECS: 232-240-9 Merck Index: 14,8284 |