Tlačiť
Chořid rubidny ≥99.8% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
10563.09 10563.18
10563.09EA 151.62 EUR
10563.09 10563.18
Chořid rubidny ≥99.8% (metals basis)
Chořid rubidny
Purity: 99.8% CAS No.: 7791-11-9 Molecular Formula: ClRb Formula Weight: 120.92 Physical Form: -20 Mesh Crystalline Density: 2.800 Refractive Index: 1.493 Sensitivity: Hygroscopic Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 718° Boiling Point: 1390° Merck Reference: 14,8284 MDL No.: MFCD00011187
Vzorec: RbCl
Teplota varu: 1390 °C
Teplota tavenia: 718 °C
Hustota: 2,800
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011187
Číslo CAS: 7791-11-9
EINECS: 232-240-9
Merck Index: 14,8284