Tlačiť
Chořid rubidny 99+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
201270250 201271000
ACRO201270250EA 302.45 EUR
ACRO201270250 ACRO201271000
Chořid rubidny 99+%
Chořid rubidny
Vzorec: RbCl
Teplota varu: 1390 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 718 °C
Hustota: 2,8 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011187
Číslo CAS: 7791-11-9
EINECS: 232-240-9
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder or crystals
Total trace metal impurities ≤1.0 %