Tlačiť
Chořid rubidny 99.8+% (trace metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
201260100 201260500 201262500
ACRO201260100EA 123.95 EUR
ACRO201260100 ACRO201260500 ACRO201262500
Chořid rubidny 99.8+% (trace metals basis)
Chořid rubidny
Vzorec: RbCl
Teplota varu: 1390 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 718 °C
Hustota: 2,8 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011187
Číslo CAS: 7791-11-9
EINECS: 232-240-9
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Powder and/or chunks
Total trace metal impurities ≤2000.0 ppm