Tlačiť
Chlorid sodný ≥99%, GPR RECTAPUR®
Dodávateľ: VWR Chemicals
27800.291EA 38.87 EUR
27800.291 27800.360 27800.460
Chlorid sodný ≥99%, GPR RECTAPUR®
Chlorid sodný
Vzorec: NaCl
Teplota varu: 1413 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 801 °C
Hustota: 2,16 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003477
Číslo CAS: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3
Merck Index: 14,08599
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Obsah Min. 99 %
Hexakyanidoželeznatan draselný (jako K4[Fe(CN)6]) Max. 15 ppm
Těžké kovy (jako Pb) Max. 10 ppm
Br (brom) Max. 0,02 %
I (jod) Max. 100 ppm
Fe (železo) Max. 10 ppm