Chlorid sodný ≥98%, TECHNICAL
Dodávateľ: VWR Chemicals
27788.297EA
24.63
EUR
27788.297
27788.366
27788.460
Chlorid sodný ≥98%, TECHNICAL
Chlorid sodný
Vzorec:
NaCl Teplota varu: 1413 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 801 °C Hustota: 2,16 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00003477 Číslo CAS: 7647-14-5 EINECS: 231-598-3 Merck Index: 14,08599 |
Výsledky špecifikačného testu
Assay | Min. 98 % |
Appearance | Colourless crystals |