Tlačiť
Chlorid sodný, Suprapur® for trace analysis, Supelco®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.06406.0500 1.06406.0050
1.06406.0500EA 389.49 EUR
1.06406.0500 1.06406.0050
Chlorid sodný, Suprapur® for trace analysis, Supelco®
Chlorid sodný
Vzorec: NaCl
Teplota varu: 1413 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 801 °C
Hustota: 2,16 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003477
Číslo CAS: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3
Merck Index: 14,08599
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility 358 g/l (20 °C)
Melting Point 801 °C
Molar Mass 58.44 g/mol
Bulk Density 1140 kg/m3
Boiling Point 1461 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.3 hPa (865 °C)
Density 2.17 g/cm3 (20 °C)
pH 6 - 9 (50 g/l, H2O, 20 °C)