Tlačiť
Chlorid sodný, crystals, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Dodávateľ: Avantor
0278.1000EA 43.72 EUR
0278.1000 0278.5000 0278.0500 0278.9050 0278.9025
Chlorid sodný, crystals, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Chlorid sodný
Vzorec: NaCl
Teplota varu: 1413 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 801 °C
Hustota: 2,16 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003477
Číslo CAS: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3
Merck Index: 14,08599
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay min. 99.5 %
Barium (Ba) max. 0.002 %
Bromide (Br) max. 0.01 %
Calcium (Ca) max. 0.002 %
Iodide (I) max. 0.005 %
Potassium (K) max. 0.01 %
Magnesium (Mg) max. 0.001 %
Insoluble Matter max. 0.005 %
pH of 5% Solution at 25°C 5.0 - 8.0
Sulfate (SO4) max. 0.01 %
Trace Impurities (in ppm)
Arsenic (As) max. 3
Iron (Fe) max. 3
Heavy Metals (as Pb) max. 5
Phosphate (PO4) max. 5