Tlačiť
Chlorid sodný 98,5 Molecular_Biology
Dodávateľ: PanReac AppliChem
Synonymá: Saline, NaCl, Sea salt, Halite
A2942.1000 A2942.5000
A2942.1000EA 51.27 EUR
A2942.1000 A2942.5000
Chlorid sodný 98,5 Molecular_Biology
Chlorid sodný
Vzorec: NaCl
Mw: 58.44
Teplota varu: 1413
Teplota tavenia: 801
Hustota: 2.16 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003477
Číslo CAS: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3
Merck Index: 14,08599
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
DNases/RNases/Proteases not detectable
Assay (titr.) min. 99.5 %
pH (5 %; H2O; 20°C) 5.0 - 8.0
Heavy metals (as Pb) max. 0.0005 %
Bromide max. 0.005 %
Iodide max. 0.001 %
Phosphate max. 0.001 %
Sulfate max. 0.01 %
Ba max. 0.001 %
Ca max. 0.002 %
Fe max. 0.0001 %
K max. 0.01 %
MG max. 0.001 %