Tlačiť
Chlorid sodný, high purity
Dodávateľ: VWR Chemicals
Synonymá: Saline, NaCl, Sea salt, Halite
X190-1KGEA 202.28 EUR
X190-1KG X190-5KG
Chlorid sodný, high purity
Chlorid sodný
Vzorec: NaCl
Mw: 58.44
Teplota varu: 1413
Teplota tavenia: 801
Hustota: 2.16 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003477
Číslo CAS: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3
Merck Index: 14,08599