Chlorid sodný ≥99.9% for biotechnology
Dodávateľ: VWR Chemicals
Synonymá:
Saline, NaCl, Sea salt, Halite
0241-1KGEA
200.16
EUR
0241-1KG
0241-5KG
0241-500G
0241-10KG
0241-12KG
0241-2.5KG
0241-50KG
Chlorid sodný ≥99.9% for biotechnology
Chlorid sodný
Common source of salts for media propagation of many organisms.
Vzorec:
NaCl Teplota varu: 1413 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 801 °C Hustota: 2,16 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00003477 Číslo CAS: 7647-14-5 EINECS: 231-598-3 Merck Index: 14,08599 |
Výsledky špecifikačného testu
Calcium | ≤0.005% |
DNase | none detected |
Heavy Metals | ≤0.0005% |
Iodide | ≤0.002% |
Iron | ≤0.0002% |
Loss on Drying | ≤0.5% |
Magnesium | ≤0.005% |
Nitrogen Compounds | ≤0.001% |
pH (5%, Water) @25 °C | 5 – 9 |
Phosphate | ≤0.0005% |
Potassium | ≤0.005% |
Protease | none detected |
Purity | ≥99.9% |
RNase | none detected |
Sulphate | ≤0.0004% |