Tlačiť
Chlorid sodný 99+%, crystalline powder PDV
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
A12313.0B A12313.0G A12313.0I
A12313.0BEA 33.05 EUR
A12313.0B A12313.0G A12313.0I
Chlorid sodný 99+%, crystalline powder PDV
Chlorid sodný
Purity: 99+% CAS No.: 7647-14-5 Molecular Formula: NaCl Formula Weight: 58.44 Refractive Index: 1.5442 Odour: Odourless pH: 6-9 Melting Point: 801° Boiling Point: 1413° Merck Reference: 14,8599 MDL No.: MFCD00003477
Vzorec: NaCl
Teplota varu: 1413 °C
Teplota tavenia: 801 °C
Hustota: 2,165
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003477
Číslo CAS: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3
Merck Index: 14,8599