Tlačiť
Chlorid sodný, dry_ultra 99,99 Metals basis
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Saline, NaCl, Sea salt, Halite
ampuled under argon
35716.14 35716.22 35716.06
35716.14EA 199.48 EUR
35716.14 35716.22 35716.06
Chlorid sodný, dry_ultra 99,99 Metals basis
Chlorid sodný
Purity: 99.99% CAS No.: 7647-14-5 Molecular Formula: NaCl Formula Weight: 58.44 Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon Density: 2.165 Refractive Index: 1.5442 Sensitivity: Hygroscopic Appearance: White Odour: Odourless pH: 6-9 Melting Point: 801° Boiling Point: 1413° Merck Reference: 14,8599 MDL No.: MFCD00003477
Vzorec: NaCl
Mw: 58.44
Teplota varu: 1413 °C
Teplota tavenia: 801
Hustota: 2.165
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003477
Číslo CAS: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3
Merck Index: 14,8599