Tlačiť
Chlorid sodný 99.85% for molecular biology DNase-, RNase-, protease-free
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Saline, NaCl, Sea salt, Halite
327300010 327300025
ACRO327300010EA 98.54 EUR
ACRO327300010 ACRO327300025
Chlorid sodný 99.85% for molecular biology DNase-, RNase-, protease-free
Chlorid sodný
Vzorec: NaCl
Mw: 58.44
Teplota varu: 1461 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 801 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003477
Číslo CAS: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3
Merck Index: 14,08599
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline solid
Titration Argentometric ≥99.80 %
UV at 280 nm A: ≤0.01
Dnase,Rnase,Protease activity none detected
Iodide (I) ≤20 ppm
Phosphate (PO4) ≤5 ppm
Sulfate (SO4) ≤4 ppm
Calcium (Ca) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤2 ppm
Magnesium (Mg) ≤50 ppm
Potassium (K) ≤50 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm