Tlačiť
Chlorid sodný 99.5% p.a.
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
207790010 207790050 207790250
ACRO207790010EA 40.51 EUR
ACRO207790010 ACRO207790050 ACRO207790250
Chlorid sodný 99.5% p.a.
Chlorid sodný
Vzorec: NaCl
Teplota varu: 1461 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 801 °C
Hustota: 2,16 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003477
Číslo CAS: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3
Merck Index: 14,08599
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder
Titration Argentometric ≥99.4 %
pH 5.0 to 8.0 (5 % at 20°C)
Bromide (Br) ≤50 ppm
Iodide (I) ≤10 ppm
Phosphate (PO4) ≤5 ppm
Sulfate (SO4) ≤20 ppm
Barium (Ba) ≤10 ppm
Calcium (Ca) ≤20 ppm
Iron (Fe) ≤3 ppm
Potassium (K) ≤100 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Total nitrogen (as N) ≤0.001 %