Tlačiť
Chlorid lithný, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
62476-100G-F 62476-500G-F
SIAL62476-100G-FEA 164.06 EUR
SIAL62476-100G-F SIAL62476-500G-F
Chlorid lithný, Sigma-Aldrich®
Chlorid lithný
Vzorec: LiCl
Teplota varu: 1382 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 614 °C
Hustota: 2,07 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011078
Číslo CAS: 7447-41-8
EINECS: 231-212-3
Merck Index: 13,05550