Chlorid lithný, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
|
Varování
|
62476-100G-F
62476-500G-F
SIAL62476-100G-FEA
164.06
EUR
SIAL62476-100G-F
SIAL62476-500G-F
Chlorid lithný, Sigma-Aldrich®
Chlorid lithný
Vzorec:
LiCl Teplota varu: 1382 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 614 °C Hustota: 2,07 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011078 Číslo CAS: 7447-41-8 EINECS: 231-212-3 Merck Index: 13,05550 |