Tlačiť
Chlorid lithný ≥98%, purified
Dodávateľ: VWR Chemicals
Varování
25009.236EA 74.9 EUR
25009.236 25009.293 25009.362 25009.464
Chlorid lithný ≥98%, purified
Chlorid lithný
Vzorec: LiCl
Mw: 42.39
Teplota varu: 1382
Teplota tavenia: 614
Hustota: 2.07 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011078
Číslo CAS: 7447-41-8
EINECS: 231-212-3
Merck Index: 13,05550
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay Min. 98 %