Tlačiť
Chlorid lithný ≥99%, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Dodávateľ: Avantor
Varování
0156.0100EA 148.01 EUR
0156.0100 0156.1000 0156.5000
Chlorid lithný ≥99%, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Chlorid lithný
Vzorec: LiCl
Teplota varu: 1382 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 614 °C
Hustota: 2,07 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011078
Číslo CAS: 7447-41-8
EINECS: 231-212-3
Merck Index: 13,05550
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Meets ACS Specifications
Assay min. 99 %
Barium (Ba) max. 0.003 %
Calcium (Ca) max. 0.01 %
Iron (Fe) max. 0.001 %
Potassium (K) max. 0.01 %
Sodium (Na) max. 0.20 %
Heavy Metals (as Pb) max. 0.002 %
Insoluble Matter max. 0.01 %
Loss on Drying max. 1.0 %
Sulfate (SO4) max. 0.01 %
Titrable Base (meq/g) max. 0.008