Tlačiť
Chlorid lithný ≥99% for biotechnology
Dodávateľ: VWR Chemicals
Varování
0416-100GEA 118.57 EUR
0416-100G 0416-500G
Chlorid lithný ≥99% for biotechnology
Chlorid lithný
Vzorec: LiCl
Mw: 42.39
Teplota varu: 1382
Teplota tavenia: 614 °C
Hustota: 2.07 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011078
Číslo CAS: 7447-41-8
EINECS: 231-212-3
Merck Index: 13,05550
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Insolubles ≤0.01%
Iron ≤10 ppm
Purity >99%