Chlorid lithný, anhydrous 98+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A10531.0E
A10531.22
A10531.36
A10531.0EEA
801.52
EUR
A10531.0E
A10531.22
A10531.36
Chlorid lithný, anhydrous 98+%
Chlorid lithný
Purity: 98+%
CAS No.: 7447-41-8
Molecular Formula: LiCl
Formula Weight: 42.39
Odour: Odourless
Melting Point: 605°
Boiling Point: 1325-1360°
Merck Reference: 14,5528
MDL No.: MFCD00011078
Vzorec:
LiCl Mw: 42.39 Teplota varu: 1325…1360 °C Teplota tavenia: 605 °C Hustota: 2.068 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011078 Číslo CAS: 7447-41-8 EINECS: 231-212-3 Merck Index: 14,5528 |