Tlačiť
Chlorid lithný, anhydrous 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
10515.30 10515.A1
10515.30EA 127.38 EUR
10515.30 10515.A1
Chlorid lithný, anhydrous 99%
Chlorid lithný
Purity: 99% CAS No.: 7447-41-8 Molecular Formula: ClLi Formula Weight: 42.39 Physical Form: -20 Mesh Density: 2.068 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 605° Boiling Point: 1325-1360° Merck Reference: 14,5528 MDL No.: MFCD00011078
Vzorec: LiCl
Mw: 42.39
Teplota varu: 1325…1360 °C
Teplota tavenia: 605 °C
Hustota: 2.068
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011078
Číslo CAS: 7447-41-8
EINECS: 231-212-3
Merck Index: 14,5528