Chlorid lithný, anhydrous 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
10515.30
10515.A1
10515.30EA
127.38
EUR
10515.30
10515.A1
Chlorid lithný, anhydrous 99%
Chlorid lithný
Purity: 99%
CAS No.: 7447-41-8
Molecular Formula: ClLi
Formula Weight: 42.39
Physical Form: -20 Mesh
Density: 2.068
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 605°
Boiling Point: 1325-1360°
Merck Reference: 14,5528
MDL No.: MFCD00011078
Vzorec:
LiCl Mw: 42.39 Teplota varu: 1325…1360 °C Teplota tavenia: 605 °C Hustota: 2.068 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011078 Číslo CAS: 7447-41-8 EINECS: 231-212-3 Merck Index: 14,5528 |