Tlačiť
Chlorid draselný 1 mol/l (1 N) in aqueous solution, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Potassiumchloride
60142-100ML-F 60142-500ML-F
SIAL60142-100ML-FEA 113.76 EUR
SIAL60142-100ML-F SIAL60142-500ML-F
Chlorid draselný 1 mol/l (1 N) in aqueous solution, Sigma-Aldrich®
Chlorid draselný
Vzorec: KCl
Mw: 74.55
Teplota varu: 1420
Teplota tavenia: 773
Hustota: 1.13 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011360
Číslo CAS: 7447-40-7
EINECS: 231-211-8
Merck Index: 14,07621