Tlačiť
Chlorid draselný, BAKER, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Dodávateľ: Avantor
Synonymá: Potassiumchloride
0509.0500EA 50.47 EUR
0509.0500 0509.1000 0509.5000
Chlorid draselný, BAKER, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Chlorid draselný
Vzorec: KCl
Mw: 74.55
Teplota varu: 1420
Teplota tavenia: 773
Hustota: 1.98 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011360
Číslo CAS: 7447-40-7
EINECS: 231-211-8
Merck Index: 14,07621
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay min. 99 %
Acidity and Alkalinity passes test
Iron (Fe) max. 0.005 %
Sodium (Na) max. 0.1 %
Heavy Metals (as Pb) max. 0.001 %
Sulfate (SO4) max. 0.01 %