Tlačiť
Chlorid draselný 99-100.5% ACS
Dodávateľ: VWR Chemicals
0395-1KGEA 220.62 EUR
0395-1KG 0395-2.5KG 0395-500G 0395-12KG
Chlorid draselný 99-100.5% ACS
Chlorid draselný
Vzorec: KCl
Teplota varu: 1420 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 773 °C
Hustota: 1,98 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011360
Číslo CAS: 7447-40-7
EINECS: 231-211-8
Merck Index: 14,07621
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Barium test Pass
Bromide ≤0.01%
Calcium ≤0.002%
Chlorate & Nitrate (as NO3) ≤0.003%
Heavy Metals ≤0.0005%
Insolubles ≤0.005%
Iodide ≤0.002%
Iron ≤0.0003%
Magnesium ≤0.001%
pH (5%, Water) @25 °C 5.4 − 8.6
Phosphate ≤0.0005%
Purity 99 − 100.5%
Sodium ≤0.005%
Sulphate ≤0.001%